1-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Bromo-9,9'-spirobifluorene
B6138-1G B6138-5G
TCIAB6138-1GEA 835 NOK
TCIAB6138-1G TCIAB6138-5G
1-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formel: C₂₅H₁₅Br
MW: 395,30 g/mol
MDL nummer: MFCD31556229
CAS-nummer: 1450933-18-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C