4-Benzoylphenyl methacrylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Methacryloyloxybenzophenone, Methacrylic acid 4-Benzoylphenyl ester
B6151-25G B6151-5G
TCIAB6151-25GEA 1650 NOK
TCIAB6151-25G TCIAB6151-5G
4-Benzoylphenyl methacrylate ≥98.0% (by GC)
4-Benzoylphenyl methacrylate
Formel: C₁₇H₁₄O₃
MW: 266,30 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD30470334
CAS-nummer: 56467-43-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C