5-Chloro-2-hydroxybenzophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (5-Chloro-2-hydroxyphenyl)(phenyl)methanone
C0186-5G C0186-25G
TCIAC0186-5GEA 795 NOK
TCIAC0186-5G TCIAC0186-25G
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone ≥98.0% (by GC)
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
Formel: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232,6600 g/mol
MDL nummer: MFCD00020134
CAS-nummer: 85-19-8
EINECS: 201-592-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C