Butyl crotonate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Crotonic Acid Butyl Ester
C0417-25ML C0417-500ML
TCIAC0417-25MLEA 380 NOK
TCIAC0417-25ML TCIAC0417-500ML
Butyl crotonate ≥97.0% (by GC)
Butyl crotonate
Formel: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Kokepunkt: 180°C
Flash punkt: 64°C
MDL nummer: MFCD00053794
CAS-nummer: 7299-91-4
EINECS: 230-742-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %