1,5-Cyclooctadiene ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Cycloocta-1,5-diene
C0503-25ML C0503-500ML C0503-100ML
TCIAC0503-25MLEA 220 NOK
TCIAC0503-25ML TCIAC0503-500ML TCIAC0503-100ML
1,5-Cyclooctadiene ≥98.0% (by GC) stabilised
1,5-Cyclooctadiene
Formel: C₈H₁₂
MW: 108,18 g/mol
Kokepunkt: 150°C
Flash punkt: 35°C
MDL nummer: MFCD00001752
CAS-nummer: 111-78-4
EINECS: 203-907-1
FN: 2520
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %