Phenyl-3-chloropropionate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Phenyl 3-chloropropanoate, 3-Chloropropionic Acid Phenyl Ester
C0850-25ML C0850-500ML
TCIAC0850-25MLEA 405 NOK
TCIAC0850-25ML TCIAC0850-500ML
Phenyl-3-chloropropionate ≥95.0% (by GC)
Phenyl-3-chloropropionate
Formel: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Kokepunkt: 157°C
MDL nummer: MFCD00045298
CAS-nummer: 24552-27-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %