Vinyl crotonate ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Crotonic Acid Vinyl Ester
Stabilisering: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0897-25ML C0897-500ML
TCIAC0897-25MLEA 245 NOK
TCIAC0897-25ML TCIAC0897-500ML
Vinyl crotonate ≥99.0% (by GC) stabilised
Vinyl crotonate
Formel: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Kokepunkt: 134°C
Flash punkt: 32°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009288
CAS-nummer: 14861-06-4
EINECS: 238-930-6
FN: 3272
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,02597
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 2