2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate, Octyl 2-Cyano-3,3-diphenylacrylate, 2-Cyano-3,3-diphenylacrylic Acid 2-Ethylhexyl Ester, Octocrylene
C0968-25G C0968-500G C0968-100G
TCIAC0968-25GEA 380 NOK
TCIAC0968-25G TCIAC0968-500G TCIAC0968-100G
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate ≥98.0% (by GC)
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
Formel: C₂₄H₂₇NO₂
MW: 361,49 g/mol
Kokepunkt: 218°C
Smeltepunkt: –10°C
Flash punkt: 203°C
MDL nummer: MFCD00059260
CAS-nummer: 6197-30-4
EINECS: 228-250-8
Merck Indeks: 14,06756
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %