Propyl cyanoacetate ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Propyl 2-cyanoacetate, Cyanoacetic Acid Propyl Ester
C1016-25ML C1016-500ML
TCIAC1016-25MLEA 300 NOK
TCIAC1016-25ML TCIAC1016-500ML
Propyl cyanoacetate ≥99.0% (by GC)
Propyl cyanoacetate
Formel: C₆H₉NO₂
MW: 127,14 g/mol
Kokepunkt: 216°C
Flash punkt: 108°C
MDL nummer: MFCD00015784
CAS-nummer: 14447-15-5
EINECS: 238-424-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %