Methyl-3-(4-methoxycarbonylphenyl)propionate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-(4-Carboxyphenyl)propionic Acid Dimethyl Ester, 3-(4-Methoxycarbonylphenyl)propionic Acid Methyl Ester, Methyl 4-(3-methoxy-3-oxopropyl)benzoate
C1029-25G C1029-5G
TCIAC1029-25GEA 5350 NOK
TCIAC1029-25G TCIAC1029-5G
Methyl-3-(4-methoxycarbonylphenyl)propionate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Methyl-3-(4-methoxycarbonylphenyl)propionate
Formel: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00059305
CAS-nummer: 40912-11-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ester Value) min. 97.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C