3-Chloropropyldimethoxymethylsilane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(Methyldimethoxysilyl)propyl Chloride, (3-Chloropropyl)dimethoxy(methyl)silane
C1168-25G C1168-5G
TCIAC1168-25GEA 1350 NOK
TCIAC1168-25G TCIAC1168-5G
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane ≥95.0% (by GC)
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane
Formel: C₆H₁₅ClO₂Si
MW: 182,72 g/mol
Kokepunkt: 185°C
Flash punkt: 49°C
MDL nummer: MFCD00053912
CAS-nummer: 18171-19-2
EINECS: 242-056-0
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %