Butyl-2-chloroethyl ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(2-Chloroethoxy)butane, 2-Chloroethyl Butyl Ether
C1171-25ML C1171-5ML
TCIAC1171-25MLEA 1900 NOK
TCIAC1171-25ML TCIAC1171-5ML
Butyl-2-chloroethyl ether ≥98.0% (by GC)
Butyl-2-chloroethyl ether
Formel: C₆H₁₃ClO
MW: 136,62 g/mol
Kokepunkt: 50°C
Flash punkt: 46°C
MDL nummer: MFCD00059051
CAS-nummer: 10503-96-5
FN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afcd07966828ae1b9ab9e5e0807a8e74a4f72c79&vid=afcd07966828ae1b9ab9e5e0807a8e74a4f72c79&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %