1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,3-Dichloro-2-(methoxymethoxy)propane, 1,1-Bis(chloromethyl)-2,4-dioxapentane
C1197-25G C1197-5G
TCIAC1197-25GEA 1950 NOK
TCIAC1197-25G TCIAC1197-5G
1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane ≥95.0% (by GC)
1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane
Formel: C₅H₁₀Cl₂O₂
MW: 173,03 g/mol
Kokepunkt: 95°C
MDL nummer: MFCD00130114
CAS-nummer: 70905-45-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %