3-(Cyanomethyl)-2,4,5-trimethylthiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(2,4,5-Trimethylthiophen-3-yl)acetonitrile
C1228-1G C1228-5G
TCIAC1228-1GEA 1675 NOK
TCIAC1228-1G TCIAC1228-5G
3-(Cyanomethyl)-2,4,5-trimethylthiophene ≥98.0% (by GC)
3-(Cyanomethyl)-2,4,5-trimethylthiophene
Formel: C₉H₁₁NS
MW: 165,25 g/mol
Kokepunkt: 130°C
MDL nummer: MFCD00143113
CAS-nummer: 112440-49-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency