1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene ≥96.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
C1289-1G C1289-10G
TCIAC1289-1GEA 350 NOK
TCIAC1289-1G TCIAC1289-10G
1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene ≥96.0% (by HPLC)
1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene
Formel: C₃₀H₁₇Cl
MW: 412,92 g/mol
MDL nummer: MFCD00012047
CAS-nummer: 41105-35-5
EINECS: 255-220-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%