(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (2S,3S)-2-Chloro-3-methylpentanoic Acid
C1372-1G C1372-5G
TCIAC1372-1GEA 915 NOK
TCIAC1372-1G TCIAC1372-5G
(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid ≥95.0% (by GC)
(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid
Formel: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,60 g/mol
Kokepunkt: 125°C
MDL nummer: MFCD00191403
CAS-nummer: 32653-34-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -6.0 deg (neat)