4-(2-Chloroacetamido)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl ≥96.0% (by HPLC) free radical
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-(2-Chloroacetamido)-TEMPO
C1432-1G C1432-100MG
TCIAC1432-1GEA 2050 NOK
TCIAC1432-1G TCIAC1432-100MG
4-(2-Chloroacetamido)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl ≥96.0% (by HPLC) free radical
4-(2-Chloroacetamido)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
Formel: C₁₁H₂₀ClN₂O₂
MW: 247,74 g/mol
MDL nummer: MFCD00041858
CAS-nummer: 36775-23-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 117.0 to 122.0 deg-C