Ethephon(2-chloroethylphosphonic acid) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Chloroethylphosphonic acid, Ethephon, (2-Chloroethyl)phosphonic acid
C1456-1G C1456-5G
TCIAC1456-1GEA 1175 NOK
TCIAC1456-1G TCIAC1456-5G
Ethephon(2-chloroethylphosphonic acid) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ethephon(2-chloroethylphosphonic acid)
Formel: C₂H₆ClO₃P
Kokepunkt: 265°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002142
CAS-nummer: 16672-87-0
EINECS: 240-718-3
FN: 2923
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,03732
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 78.0 deg-C