Chlorodimethyl(3-phenylpropyl)silane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C1488-25ML C1488-5ML
TCIAC1488-25MLEA 3350 NOK
TCIAC1488-25ML TCIAC1488-5ML
Chlorodimethyl(3-phenylpropyl)silane ≥97.0% (by GC)
Chlorodimethyl(3-phenylpropyl)silane
Formel: C₁₁H₁₇ClSi
Kokepunkt: 121°C
Flash punkt: 103°C
MDL nummer: MFCD00049281
CAS-nummer: 17146-09-7
EINECS: 241-208-3
FN: 2987
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %