1-(2-Chloroethyl)naphthalene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
C1490-25G C1490-5G
TCIAC1490-25GEA 5550 NOK
TCIAC1490-25G TCIAC1490-5G
1-(2-Chloroethyl)naphthalene ≥95.0% (by GC)
1-(2-Chloroethyl)naphthalene
Formel: C₁₂H₁₁Cl
MW: 190,67 g/mol
Kokepunkt: 168°C
MDL nummer: MFCD01321149
CAS-nummer: 41332-02-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %