Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethyl 2-Cyano-2-methylpropionate, 2-Cyano-2-methylpropionic Acid Ethyl Ester
C1546-25G C1546-5G
TCIAC1546-25GEA 1775 NOK
TCIAC1546-25G TCIAC1546-5G
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate
Formel: C₇H₁₁NO₂
MW: 141,17 g/mol
Kokepunkt: 185°C
MDL nummer: MFCD00034667
CAS-nummer: 1572-98-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %