cis-6-Chloro-2-hexene ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: cis-4-Hexen-1-yl Chloride
C1653-25ML C1653-5ML
TCIAC1653-25MLEA 5725 NOK
TCIAC1653-25ML TCIAC1653-5ML
cis-6-Chloro-2-hexene ≥90.0% (by GC)
cis-6-Chloro-2-hexene
Formel: C₆H₁₁Cl
MW: 118,60 g/mol
Kokepunkt: 132°C
MDL nummer: MFCD02093458
CAS-nummer: 62614-70-4
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %