5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C1666-25G C1666-5G
TCIAC1666-25GEA 3075 NOK
TCIAC1666-25G TCIAC1666-5G
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine ≥98.0% (by GC)
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine
Formel: C₄ClF₃N₂
MW: 168,50 g/mol
Kokepunkt: 115°C
MDL nummer: MFCD00191933
CAS-nummer: 697-83-6
EINECS: 211-807-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %