4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3,4,5,6-Tetrahydrophthalic anhydride
C1701-5G C1701-25G
TCIAC1701-5GEA 230 NOK
TCIAC1701-5G TCIAC1701-25G
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione ≥98.0% (by GC)
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
MDL nummer: MFCD00005917
CAS-nummer: 2426-02-0
EINECS: 219-374-3
FN: 2698
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 96.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C