Diethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: trans-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic Acid Diethyl Ester, Diethyl trans-1,2,3,6-Tetrahydrophthalate, trans-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic Acid Diethyl Ester
C1704-1G C1704-5G
TCIAC1704-1GEA 245 NOK
TCIAC1704-1G TCIAC1704-5G
Diethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (by GC)
Diethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₂H₁₈O₄
MW: 226,27 g/mol
MDL nummer: MFCD06799457
CAS-nummer: 5048-50-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %