Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (S)-4-Chloro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl (S)-4-chloro-3-hydroxybutanoate
C1717-25G C1717-5G
TCIAC1717-25GEA 1050 NOK
TCIAC1717-25G TCIAC1717-5G
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate ≥95.0% (by GC)
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate
Formel: C₆H₁₁ClO₃
MW: 166,60 g/mol
Kokepunkt: 96°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00211241
CAS-nummer: 86728-85-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -16.0 deg (neat)