5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Chloro-5-formylthiophene
C1722-1G C1722-5G
TCIAC1722-1GEA 365 NOK
TCIAC1722-1G TCIAC1722-5G
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (by GC)
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₅H₃ClOS
MW: 146,59 g/mol
Flash punkt: 97°C
MDL nummer: MFCD00047090
CAS-nummer: 7283-96-7
EINECS: 230-708-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %