4-(Chloromethyl)styrene ≥90.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-(Chloromethyl)-4-vinylbenzene, 4-Vinylbenzyl Chloride
Stabilisering: Stabilised with TBC + ONP + 2-nitro-p-cresol
C1792-25G C1792-250G
TCIAC1792-25GEA 525 NOK
TCIAC1792-25G TCIAC1792-250G
4-(Chloromethyl)styrene ≥90.0% (by GC) stabilised
4-(Chloromethyl)styrene
Formel: C₉H₉Cl
MW: 152,62 g/mol
Kokepunkt: 229°C
Flash punkt: 103°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00051362
CAS-nummer: 1592-20-7
EINECS: 216-471-2
FN: 3265
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %