1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C1857-1G C1857-5G
TCIAC1857-1GEA 570 NOK
TCIAC1857-1G TCIAC1857-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane ≥94.0% (by GC)
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Formel: C₁₀H₁₀ClF₁₃Si
Kokepunkt: 80°C
Flash punkt: 52°C
MDL nummer: MFCD00042359
CAS-nummer: 102488-47-1
FN: 2986
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %