4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
4-Chloro-2-oxo-1,3-dioxolane, Chloroethylene Carbonate
C1858-25G
C1858-5G
TCIAC1858-25GEA
3075
NOK
TCIAC1858-25G
TCIAC1858-5G
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one ≥95.0% (by GC)
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one
Formel:
C₃H₃ClO₃ MW: 122,50 g/mol Kokepunkt: 123°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00005383 CAS-nummer: 3967-54-2 EINECS: 223-583-5 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |