3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Chloro-2,2'-iminodibenzyl
C1866-25G C1866-5G
TCIAC1866-25GEA 2800 NOK
TCIAC1866-25G TCIAC1866-5G
3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
Formel: C₁₄H₁₂ClN
MW: 229,71 g/mol
MDL nummer: MFCD01632171
CAS-nummer: 32943-25-2
EINECS: 251-301-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b97c94eab1c9925032ac333791215e09de64116&vid=9b97c94eab1c9925032ac333791215e09de64116&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C