2-Cyanoethyl acrylate ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Stabilisering: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C1974-25G C1974-5G
TCIAC1974-25GEA 5775 NOK
TCIAC1974-25G TCIAC1974-5G
2-Cyanoethyl acrylate ≥95.0% (by GC) stabilised
2-Cyanoethyl acrylate
Formel: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Kokepunkt: 108°C
Flash punkt: 124°C
MDL nummer: MFCD00013823
CAS-nummer: 106-71-8
EINECS: 203-426-7
FN: 3276
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %