Carboplatin ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: cis-Diammine(1,1-cyclobutanedicarboxylato)platinum(II), cis-Diamine(1,1-cyclobutanedicarboxylato)platinum(II), 1,1-Cyclobutanedicarboxylatodiammineplatinum(II)
C2043-1G C2043-100MG
TCIAC2043-1GEA 4200 NOK
TCIAC2043-1G TCIAC2043-100MG
Carboplatin ≥98.0% (by HPLC)
Carboplatin
Formel: C₆H₁₂N₂O₄Pt
MW: 371,26 g/mol
MDL nummer: MFCD00070464
CAS-nummer: 41575-94-4
EINECS: 255-446-0
Merck Indeks: 14,01822
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%