4-(4-Chlorophenyl)morpholine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C2082-25G C2082-5G
TCIAC2082-25GEA 2425 NOK
TCIAC2082-25G TCIAC2082-5G
4-(4-Chlorophenyl)morpholine ≥98.0% (by GC)
4-(4-Chlorophenyl)morpholine
Formel: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197,66 g/mol
MDL nummer: MFCD09038510
CAS-nummer: 70291-67-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C