4'-Chloropivaloanilide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-(4-Chlorophenyl)pivalamide, 4-Chloro-N-pivaloylaniline, N-(4-Chlorophenyl)-2,2-dimethylpropionamide
C2099-25G C2099-250G
TCIAC2099-25GEA 690 NOK
TCIAC2099-25G TCIAC2099-250G
4'-Chloropivaloanilide ≥98.0% (by GC)
4'-Chloropivaloanilide
Formel: C₁₁H₁₄ClNO
MW: 211,69 g/mol
MDL nummer: MFCD01571825
CAS-nummer: 65854-91-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C