3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate ≥83.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Methacrylic Acid 3-Chloro-2-hydroxypropyl Ester
Stabilisering: stabilisert med hydroquinon
C2105-25G C2105-500G
TCIAC2105-25GEA 220 NOK
TCIAC2105-25G TCIAC2105-500G
3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate ≥83.0% (by GC) stabilised
3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate
Formel: C₇H₁₁ClO₃
MW: 178,61 g/mol
Kokepunkt: 108°C
Flash punkt: 138°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00040686
CAS-nummer: 13159-52-9
EINECS: 236-097-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 83.0 %