3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Timolol Related Compound F, 4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
C2189-25G C2189-5G
TCIAC2189-25GEA 1675 NOK
TCIAC2189-25G TCIAC2189-5G
3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole
Formel: C₆H₈ClN₃OS
MW: 205,66 g/mol
MDL nummer: MFCD00274160
CAS-nummer: 30165-96-9
EINECS: 250-077-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C