2-Chloroethyl benzenesulphonate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Benzenesulphonic Acid 2-Chloroethyl Ester
C2230-25G C2230-5G
TCIAC2230-25GEA 4350 NOK
TCIAC2230-25G TCIAC2230-5G
2-Chloroethyl benzenesulphonate ≥98.0% (by GC)
2-Chloroethyl benzenesulphonate
Formel: C₈H₉ClO₃S
MW: 220,67 g/mol
Kokepunkt: 188°C
CAS-nummer: 16670-48-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %