trans-1,4-Cyclohexanedimethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: trans-1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane
C2234-25G C2234-5G
TCIAC2234-25GEA 2050 NOK
TCIAC2234-25G TCIAC2234-5G
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol ≥98.0% (by GC)
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol
Formel: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Kokepunkt: 164°C
MDL nummer: MFCD00066360
CAS-nummer: 3236-48-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C