Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
C2253-100MG C2253-500MG
TCIAC2253-100MGEA 1925 NOK
TCIAC2253-100MG TCIAC2253-500MG
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Formel: C₃₂H₅₆Cl₂Rh₂
MW: 717,51 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00013287
CAS-nummer: 12279-09-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %