(1ɑ,3ɑ,5ɑ)-1,3,5-Cyclohexanetriol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (1α,3α,5α)-1,3,5-Cyclohexanetriol, cis,cis-1,3,5-Trihydroxycyclohexane, cis-Phloroglucitol
C2275-5G C2275-25G
TCIAC2275-5GEA 2575 NOK
TCIAC2275-5G TCIAC2275-25G
(1ɑ,3ɑ,5ɑ)-1,3,5-Cyclohexanetriol ≥98.0% (by GC)
(1alpha,3alpha,5alpha)-1,3,5-Cyclohexanetriol
Formel: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
MDL nummer: MFCD00043062
CAS-nummer: 50409-12-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C