4-Chloroquinoline ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2284-1G C2284-5G
TCIAC2284-1GEA 525 NOK
TCIAC2284-1G TCIAC2284-5G
4-Chloroquinoline ≥97.0% (by GC)
4-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
MW: 163,61 g/mol
Kokepunkt: 261°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006773
CAS-nummer: 611-35-8
EINECS: 210-267-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df5ba2139acca291b0f9d1224c81e7ecf9e2fd8a&vid=df5ba2139acca291b0f9d1224c81e7ecf9e2fd8a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %