Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Synonymer: Chloro[1,3-bis(2,6-di-i-propylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I), [1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper chloride
C2304-1G C2304-200MG
TCIAC2304-1GEA 1550 NOK
TCIAC2304-1G TCIAC2304-200MG
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I)
Formel: C₂₇H₃₆ClCuN₂
MW: 487,60 g/mol
MDL nummer: MFCD09264276
CAS-nummer: 578743-87-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %