Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (2-Thiophenecarboxylato)copper(I), Copper(I) thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic Acid Copper(I) Salt, CuTC
C2312-1G C2312-5G
TCIAC2312-1GEA 405 NOK
TCIAC2312-1G TCIAC2312-5G
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Formel: C₅H₃CuO₂S
MW: 190,68 g/mol
MDL nummer: MFCD02183524
CAS-nummer: 68986-76-5
Merck Indeks: 14,02521
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Content (Copper) 30.0 to 40.0 %