Chromone-3-carboxylic acid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2367-1G C2367-5G
TCIAC2367-1GEA 340 NOK
TCIAC2367-1G TCIAC2367-5G
Chromone-3-carboxylic acid ≥98.0% (by GC)
Chromone-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆O₄
MW: 190,15 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00017338
CAS-nummer: 39079-62-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b1267a96036130eb99e51406302a4a16f967822&vid=5b1267a96036130eb99e51406302a4a16f967822&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 198.0 to 203.0 deg-C