6-Chloro-2-benzoxazolinone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Chloro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 6-Chlorobenzo[d]oxazol-2(3H)-one, 6-Chloro-2-hydroxybenzoxazole, 6-Chloro-2-benzoxazolone
C2378-25G C2378-5G
TCIAC2378-25GEA 2225 NOK
TCIAC2378-25G TCIAC2378-5G
6-Chloro-2-benzoxazolinone ≥98.0% (by GC)
6-Chloro-2-benzoxazolinone
Formel: C₇H₄ClNO₂
MW: 169,56 g/mol
MDL nummer: MFCD00463914
CAS-nummer: 19932-84-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C