Cyhalofop butyl ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Butyl (R)-2-[4-(4-Cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]propionate, (R)-2-[4-(4-Cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]propionic Acid Butyl Ester
C2417-1G C2417-25G
TCIAC2417-1GEA 445 NOK
TCIAC2417-1G TCIAC2417-25G
Cyhalofop butyl ≥97.0% (by GC)
Cyhalofop butyl
Formel: C₂₀H₂₀FNO₄
MW: 357,38 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01631151
CAS-nummer: 122008-85-9
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C