Chloro(1,3-dimesitylimidazol-2-ylidene)copper(I) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Synonymer: Chloro[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I), [1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]chlorocopper(I)
C2422-1G C2422-200MG
TCIAC2422-1GEA 1775 NOK
TCIAC2422-1G TCIAC2422-200MG
Chloro(1,3-dimesitylimidazol-2-ylidene)copper(I) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Chloro(1,3-dimesitylimidazol-2-ylidene)copper(I)
Formel: C₂₁H₂₄ClCuN₂
MW: 403,43 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD15144833
CAS-nummer: 873779-78-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %