3-Cyclohexene-1-methanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,2,3,6-Tetrahydrobenzyl Alcohol, Cyclohex-3-en-1-ylmethanol
C2435-25G C2435-250G
TCIAC2435-25GEA 850 NOK
TCIAC2435-25G TCIAC2435-250G
3-Cyclohexene-1-methanol ≥98.0% (by GC)
3-Cyclohexene-1-methanol
Formel: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Kokepunkt: 100°C
Flash punkt: 73°C
MDL nummer: MFCD00001574
CAS-nummer: 1679-51-2
EINECS: 216-847-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %