Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidone, 1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidone, 1-Cbz-3-pyrrolidinone, 1-Cbz-3-pyrrolidone, Benzyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 1-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidinone, 1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidinone
C2437-1G C2437-5G
TCIAC2437-1GEA 460 NOK
TCIAC2437-1G TCIAC2437-5G
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,2365 g/mol
MDL nummer: MFCD03001711
CAS-nummer: 130312-02-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C